1,4-Diaminobutano dihidrocloruro, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21980.0025
8.21980.0010
8.21980.0025EA
122
EUR
8.21980.0025
8.21980.0010
1,4-Diaminobutano dihidrocloruro, Sigma-Aldrich®
1,4-Diaminobutano dihidrocloruro
Formula:
C₄H₁₄Cl₂N₂ Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012526 Núm. CAS: 333-93-7 EINECS: 206-375-9 UN: 2928 ADR: 6.1 (8),II |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 161.07 g/mol |