1,4-Diaminobutano dihidrocloruro 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Dicloruro de tetrametilendiamonio, Tetrametilendiamina dihidrocloruro
215110050 215110250 215111000
ACRO215110050EA 27.8 EUR
ACRO215110050 ACRO215110250 ACRO215111000
1,4-Diaminobutano dihidrocloruro 99+%
1,4-Diaminobutano dihidrocloruro
Formula: C₄H₁₄Cl₂N₂
MW: 161,07 g/mol
Pto. de fusión: 280 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012526
Núm. CAS: 333-93-7
EINECS: 206-375-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %