Hidrocortisona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
352450050 352450010 352450250 352451000
ACRO352450050EA 166 EUR
ACRO352450050 ACRO352450010 ACRO352450250 ACRO352451000
Hidrocortisona 98%
Hidrocortisona
Formula: C₂₁H₃₀O₅
Pto. Ebullición: 567 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 212…217 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011654
Núm. CAS: 50-23-7
EINECS: 200-020-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 217 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +150° to +156° (20 °C, 589 nm) (C=1, dioxane)