Hidrocortisona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A16292.14
A16292.03
A16292.06
A16292.14EA
520
EUR
A16292.14
A16292.03
A16292.06
Hidrocortisona ≥98%
Hidrocortisona
Purity: 98%
CAS No.: 50-23-7
Molecular Formula: C21H30O5
Formula Weight: 362.47
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 213-215°
Beilstein Reference: 1354819
Merck Reference: 14,4787
MDL No.: MFCD00011654
A natural corticosteroid and anti-inflammatory compound
Formula:
C₂₁H₃₀O₅ MW: 362,47 g/mol Pto. Ebullición: 567 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 213…215 °C Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011654 Núm. CAS: 50-23-7 EINECS: 200-020-1 Índice Merck: 14,4787 |