2,3-Dimetil-4-fluoroanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Fluoro-2,3-xilidina
H31560.MD
H31560.03
H31560.MDEA
79.8
EUR
H31560.MD
H31560.03
2,3-Dimetil-4-fluoroanilina ≥97%
2,3-Dimetil-4-fluoroanilina
Purity: 97%
CAS No.: 1737-68-4
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Melting Point: 42-46°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04972870
Formula:
C₈H₁₀FN Pto. de fusión: 42…46 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04972870 Núm. CAS: 1737-68-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |