2,6-Dimetil-4-fluoroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Fluoro-2,6-xilidina
B24965.03 B24965.06 B24965.14
B24965.03EA 89.4 EUR
B24965.03 B24965.06 B24965.14
2,6-Dimetil-4-fluoroanilina ≥98%
2,6-Dimetil-4-fluoroanilina
Purity: 98% CAS No.: 392-70-1 Molecular Formula: C8H10FN Formula Weight: 139.17 Refractive Index: 1.5345
Formula: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03792669
Núm. CAS: 392-70-1