2-Cloro-5-fluoroanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B25618.06
B25618.14
B25618.06EA
96.4
EUR
B25618.06
B25618.14
2-Cloro-5-fluoroanilina ≥97%
2-Cloro-5-fluoroanilina
Purity: 97%
CAS No.: 452-83-5
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Refractive Index: 1.5560
Odour: Characteristic
Boiling Point: 211°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00084852
Formula:
C₆H₅ClFN Pto. Ebullición: 211 °C Pto. de fusión: ∼ 26 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084852 Núm. CAS: 452-83-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |