3-Cloro-5-fluoroanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H26338.03
H26338.06
H26338.03EA
137
EUR
H26338.03
H26338.06
3-Cloro-5-fluoroanilina ≥97%
3-Cloro-5-fluoroanilina
Purity: 97%
CAS No.: 4863-91-6
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Refractive Index: 1.562-1.564
Odour: Characteristic
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD03407962
Formula:
C₆H₅ClFN Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03407962 Núm. CAS: 4863-91-6 EINECS: None UN: 2810 ADR: 6.1,III |