2-Amino-2',5-diclorobenzofenona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B20360.06 B20360.09 B20360.18
B20360.06EA 50 EUR
B20360.06 B20360.09 B20360.18
2-Amino-2',5-diclorobenzofenona 99%
2-Amino-2',5-diclorobenzofenona
Purity: 99% CAS No.: 2958-36-3 Molecular Formula: C13H9Cl2NO Formula Weight: 266.13 Odour: Odourless Melting Point: 87-89° Beilstein Reference: 652774 MDL No.: MFCD00007840
Formula: C₁₃H₉Cl₂NO
Pto. Ebullición: 385 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 87…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007840
Núm. CAS: 2958-36-3
EINECS: 220-985-2