2-Amino-5-clorobenzofenona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Amino-4-chloro-2-(phenylmethanoyl)benzene, (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone
103341000 103340250 103345000
ACRO103341000EA 46.4 EUR
ACRO103341000 ACRO103340250 ACRO103345000
2-Amino-5-clorobenzofenona 98%
2-Amino-5-chlorobenzophenone
Formula: C₁₃H₁₀ClNO
MW: 231,68 g/mol
Pto. Ebullición: 207 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 96…100 °C
Pto. de inflamación: 211 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007839
Núm. CAS: 719-59-5
EINECS: 211-949-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %