2-Amino-5-clorobenzofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Amino-4-chloro-2-(phenylmethanoyl)benzene, (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone
A15720.0E A15720.22 A15720.36
A15720.0EEA 538 EUR
A15720.0E A15720.22 A15720.36
2-Amino-5-clorobenzofenona ≥98%
2-Amino-5-chlorobenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 719-59-5 Molecular Formula: C13H10ClNO Formula Weight: 231.68 Flash Point: 211°(412°F) Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 475640 MDL No.: MFCD00007839
Formula: C₁₃H₁₀ClNO
MW: 231,68 g/mol
Pto. Ebullición: 424 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 96…99 °C
Densidad: 1,33
Pto. de inflamación: 211 °C (412 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007839
Núm. CAS: 719-59-5
EINECS: 211-949-7