Amantadina clorhidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12699.14
A12699.22
A12699.36
A12699.14EA
56.7
EUR
A12699.14
A12699.22
A12699.36
Amantadina clorhidrato 99%
Amantadina clorhidrato
Purity: 99%
CAS No.: 665-66-7
Molecular Formula: C10H17N.HCl
Formula Weight: 187.71
Melting Point: 360°
Beilstein Reference: 4198854
Merck Reference: 14,374
MDL No.: MFCD00074723
Formula:
C₁₀H₁₈ClN Pto. de fusión: 360 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074723 Núm. CAS: 665-66-7 EINECS: 211-560-2 Índice Merck: 14,374 |