Amantadina clorhidrato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
151670250 151671000
ACRO151670250EA 69.3 EUR
ACRO151670250 ACRO151671000
Amantadina clorhidrato 99+%
Amantadina clorhidrato
Formula: C₁₀H₁₈ClN
Pto. de fusión: >300 °C
Número MDL: MFCD00074723
Núm. CAS: 665-66-7
EINECS: 211-560-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %