Amantadina clorhidrato, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 1-Aminotriciclo[3.3.1.1(3,7)]decano clorhidrato, 1-Aminoadamantano clorhidrato, Triciclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-ilamina clorhidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20015.0010 8.20015.0050
8.20015.0010EA 56.4 EUR
8.20015.0010 8.20015.0050
Amantadina clorhidrato, Sigma-Aldrich®
Amantadina clorhidrato
Formula: C₁₀H₁₈ClN
MW: 187,71 g/mol
Pto. de fusión: 360 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074723
Núm. CAS: 665-66-7
EINECS: 211-560-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 360 °C
Molar Mass 187.71 g/mol