4-Bromo-3-fluorofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H32488.06
H32488.14
H32488.06EA
61.3
EUR
H32488.06
H32488.14
4-Bromo-3-fluorofenol ≥98%
4-Bromo-3-fluorofenol
Purity: 98%
CAS No.: 121219-03-2
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Melting Point: 71-73°
MDL No.: MFCD00051907
Formula:
C₆H₄BrFO Pto. de fusión: 71…73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051907 Núm. CAS: 121219-03-2 |