2-Bromo-5-(trifluorometoxi)fenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H26389.06
H26389.14
H26389.06EA
106
EUR
H26389.06
H26389.14
2-Bromo-5-(trifluorometoxi)fenol ≥97%
2-Bromo-5-(trifluorometoxi)fenol
Purity: 97%
CAS No.: 205371-26-2
Molecular Formula: C7H4BrF3O2
Formula Weight: 257.01
Refractive Index: 1.4815
Formula:
C₇H₄BrF₃O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06660162 Núm. CAS: 205371-26-2 EINECS: None |