3-Bromobenzofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Bromobenzofenona
H53505.03 H53505.06 H53505.14
H53505.03EA 99.9 EUR
H53505.03 H53505.06 H53505.14
3-Bromobenzofenona ≥97%
3-Bromobenzofenona
Purity: 97% CAS No.: 1016-77-9 Molecular Formula: C13H9BrO Formula Weight: 261.12 Melting Point: 74-78° MDL No.: MFCD00672015
Formula: C₁₃H₉BrO
MW: 261,12 g/mol
Pto. Ebullición: 355 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 74…78 °C
Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672015
Núm. CAS: 1016-77-9
EINECS: 213-808-5