4-Bromo-2-clorobenzonitrilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L10602.03
L10602.06
L10602.03EA
18.6
EUR
L10602.03
L10602.06
4-Bromo-2-clorobenzonitrilo 96%
4-Bromo-2-clorobenzonitrilo
Purity: 96%
CAS No.: 154607-01-9
Molecular Formula: C7H3BrClN
Formula Weight: 216.47
Melting Point: 67-72°
Boiling Point: 142-143°/10mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00040883
Formula:
C₇H₃BrClN Pto. Ebullición: 142…143 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 67…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040883 Núm. CAS: 154607-01-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |