3-Bromo-5-clorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B3118-1G B3118-5G
TCIAB3118-1GEA 34 EUR
TCIAB3118-1G TCIAB3118-5G
3-Bromo-5-clorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-5-clorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃BrClN
Pto. Ebullición: 144°C
Número MDL: MFCD06200840
Núm. CAS: 304854-55-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=908a91176898e1bd9a9a01f984eaa4d694edb55b&vid=908a91176898e1bd9a9a01f984eaa4d694edb55b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C