2-Bromo-4-cloro-1-fluorobenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-1-cloro-4-fluorobenceno, 1-Bromo-3-cloro-6-fluorobenceno
H25935.14
H25935.06
H25935.14EA
277
EUR
H25935.14
H25935.06
2-Bromo-4-cloro-1-fluorobenceno ≥97%
2-Bromo-4-cloro-1-fluorobenceno
Purity: 97%
CAS No.: 1996-30-1
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.554
Boiling Point: 180°
MDL No.: MFCD00672934
Formula:
C₆H₃BrClF MW: 209,44 g/mol Pto. Ebullición: 180 °C Densidad: 1,74 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00672934 Núm. CAS: 1996-30-1 |