5-Bromo-2-fluorobenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A16113.14
A16113.06
A16113.14EA
102
EUR
A16113.14
A16113.06
5-Bromo-2-fluorobenzonitrilo ≥98%
5-Bromo-2-fluorobenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 179897-89-3
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
Melting Point: 77-81°
Beilstein Reference: 7701063
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143424
Formula:
C₇H₃BrFN Pto. Ebullición: 255 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 77…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143424 Núm. CAS: 179897-89-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |