3-Bromo-5-fluorobenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H26066.09
H26066.03
H26066.09EA
155
EUR
H26066.09
H26066.03
3-Bromo-5-fluorobenzonitrilo ≥98%
3-Bromo-5-fluorobenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 179898-34-1
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD04038227
Formula:
C₇H₃BrFN Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04038227 Núm. CAS: 179898-34-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |