3-Bromo-4-hidroxibenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19400.06
A19400.14
A19400.06EA
52
EUR
A19400.06
A19400.14
3-Bromo-4-hidroxibenzonitrilo ≥98%
3-Bromo-4-hidroxibenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 2315-86-8
Molecular Formula: C7H4BrNO
Formula Weight: 198.02
Melting Point: 156-161°
Beilstein Reference: 2207020
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143096
Formula:
C₇H₄BrNO Pto. Ebullición: 406 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 156…161 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143096 Núm. CAS: 2315-86-8 EINECS: 219-022-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |