3-Bromo-4-metoxibenzonitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A16698.06
A16698.14
A16698.06EA
37.2
EUR
A16698.06
A16698.14
3-Bromo-4-metoxibenzonitrilo ≥99%
3-Bromo-4-metoxibenzonitrilo
Purity: 99%
CAS No.: 117572-79-9
Molecular Formula: C8H6BrNO
Formula Weight: 212.05
Melting Point: 120-124°
Beilstein Reference: 3246576
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143097
Formula:
C₈H₆BrNO MW: 212,05 g/mol Pto. de fusión: 120…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143097 Núm. CAS: 117572-79-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |