4-Bromo-2-fluorobenzonitrilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
290490050 290490010 290490250
ACRO290490050EA 70.7 EUR
ACRO290490050 ACRO290490010 ACRO290490250
4-Bromo-2-fluorobenzonitrilo 99+%
4-Bromo-2-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃BrFN
Pto. Ebullición: 238…239 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 69…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143264
Núm. CAS: 105942-08-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥99.0 %