4-Bromo-2-fluorobenzonitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
A13086.06
A13086.14
A13086.06EA
37.7
EUR
A13086.06
A13086.14
4-Bromo-2-fluorobenzonitrilo ≥99%
4-Bromo-2-fluorobenzonitrilo
Purity: 99%
CAS No.: 105942-08-3
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
Melting Point: 69-72°
Boiling Point: 238-239°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143264
Formula:
C₇H₃BrFN Pto. Ebullición: 238…239 °C Pto. de fusión: 69…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143264 Núm. CAS: 105942-08-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |