1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B22523.06 B22523.14
B22523.06EA 67.3 EUR
B22523.06 B22523.14
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenceno ≥98%
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenceno
Purity: 98% CAS No.: 364-73-8 Molecular Formula: C6H3BrFNO2 Formula Weight: 220.01 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5768 Melting Point: 18-19° Boiling Point: 240-241° Beilstein Reference: 2329084 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00129165
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Pto. Ebullición: 240…241 °C
Pto. de fusión: 18…19 °C
Densidad: 1,786
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129165
Núm. CAS: 364-73-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III