1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenceno, 5-Bromo-2-fluoronitrobenceno
380890050 380890250
ACRO380890050EA 71.6 EUR
ACRO380890050 ACRO380890250
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenceno 98%
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenceno
Formula: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Pto. Ebullición: 145…147 °C (35 mmHg)
Pto. de fusión: 18…20 °C
Densidad: 1.786 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Número MDL: MFCD00129165
Núm. CAS: 364-73-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %