4-Bromo-2-(trifluorometil)fenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H31787.03
H31787.06
H31787.03EA
36.2
EUR
H31787.03
H31787.06
4-Bromo-2-(trifluorometil)fenol 99%
4-Bromo-2-(trifluorometil)fenol
Purity: 99%
CAS No.: 50824-04-9
Molecular Formula: C7H4BrF3O
Formula Weight: 241.01
Melting Point: 82-86°
MDL No.: MFCD05668981
Formula:
C₇H₄BrF₃O Pto. de fusión: 82…86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05668981 Núm. CAS: 50824-04-9 |