Ácido 1-butanosulfónico sal sódica, LiChropur™ para cromatografía en par iónico, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18303.0025 1.18303.0100
1.18303.0025EA 614 EUR
1.18303.0025 1.18303.0100
Ácido 1-butanosulfónico sal sódica, LiChropur™ para cromatografía en par iónico, Supelco®
Ácido 1-butanosulfónico sal sódica
Formula: C₄H₉NaO₃S
MW: 160.17 g/mol
Pto. de fusión: > 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007540
Núm. CAS: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Hill Formula C₄H₉NaO₃S
Molar Mass 160.17 g/mol
Melting Point 310 °C
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering