2'-Cloro-5'-(trifluorometil)acetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B23524.03 B23524.06
B23524.03EA 36.1 EUR
B23524.03 B23524.06
2'-Cloro-5'-(trifluorometil)acetofenona ≥97%
2'-Cloro-5'-(trifluorometil)acetofenona
Purity: 97+% CAS No.: 71648-45-8 Molecular Formula: C9H6ClF3O Formula Weight: 222.60 MDL No.: MFCD00045092
Formula: C₉H₆ClF₃O
MW: 222,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045092
Núm. CAS: 71648-45-8