1-Cloro-2-etinilbenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H53441.03
H53441.06
H53441.03EA
94.7
EUR
H53441.03
H53441.06
1-Cloro-2-etinilbenceno ≥98%
1-Cloro-2-etinilbenceno
Purity: 98%
CAS No.: 873-31-4
Molecular Formula: C8H5Cl
Formula Weight: 136.58
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5710
Boiling Point: 82°/12mm
MDL No.: MFCD00269951
Formula:
C₈H₅Cl Pto. Ebullición: 82 °C (12 mmHg) Densidad: 1,125 Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00269951 Núm. CAS: 873-31-4 |