2-Clorofenol-D4 (99% D)
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Atención
Sinónimos: 2-Chlorophenol-[ring-²H₄], 2-Chlorophenol (Ring-D4), 1-Chloro-2-hydroxybenzene-D4
CILDLM16380.1 CILDLM16380.25
PROOCILDLM16380.1EA 353 EUR
PROOCILDLM16380.1 PROOCILDLM16380.25
2-Clorofenol-D4 (99% D)
2-Clorofenol-D4
Formula: C₆HD₄ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 93951-73-6
UN: 2021
ADR: 6.1,III