1-Cloro-3,4-dibromo-5-fluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19536.06
A19536.14
A19536.06EA
52
EUR
A19536.06
A19536.14
1-Cloro-3,4-dibromo-5-fluorobenceno ≥98%
1-Cloro-3,4-dibromo-5-fluorobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 208186-78-1
Molecular Formula: C6H2Br2ClF
Formula Weight: 288.35
Melting Point: 37-39°
MDL No.: MFCD00143441
Formula:
C₆H₂Br₂ClF Pto. Ebullición: 242 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 37…39 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143441 Núm. CAS: 208186-78-1 |