3-Cloro-4-fluorobenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15987.06
A15987.14
A15987.06EA
59.6
EUR
A15987.06
A15987.14
3-Cloro-4-fluorobenzonitrilo ≥98%
3-Cloro-4-fluorobenzonitrilo
Purity: 98+%
CAS No.: 117482-84-5
Molecular Formula: C7H3ClFN
Formula Weight: 155.56
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 4740501
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00015431
Formula:
C₇H₃ClFN Pto. Ebullición: 135 °C (65 mmHg) Pto. de fusión: 68…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015431 Núm. CAS: 117482-84-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |