3-Cloro-4-hidroxibenzonitrilo 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H50434.03
H50434.06
H50434.03EA
36.2
EUR
H50434.03
H50434.06
3-Cloro-4-hidroxibenzonitrilo 95%
3-Cloro-4-hidroxibenzonitrilo
Purity: 95%
CAS No.: 2315-81-3
Molecular Formula: C7H4ClNO
Formula Weight: 153.57
Melting Point: 147-149°
MDL No.: MFCD01567246
Formula:
C₇H₄ClNO MW: 153,57 g/mol Pto. de fusión: 147…149 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01567246 Núm. CAS: 2315-81-3 |