3,4-Dimetoxibenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12521.14
A12521.22
A12521.14EA
32.3
EUR
A12521.14
A12521.22
3,4-Dimetoxibenzonitrilo ≥98%
3,4-Dimetoxibenzonitrilo
Purity: 98+%
CAS No.: 2024-83-1
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 65-69°
Beilstein Reference: 1451651
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001802
Formula:
C₉H₉NO₂ Pto. Ebullición: 131…133 °C (0,3 mmHg) Pto. de fusión: 65…69 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001802 Núm. CAS: 2024-83-1 EINECS: 217-969-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |