3,5-Difluoro-4-hidroxibenzonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H31620.MD H31620.03
H31620.MDEA 81.7 EUR
H31620.MD H31620.03
3,5-Difluoro-4-hidroxibenzonitrilo ≥97%
3,5-Difluoro-4-hidroxibenzonitrilo
Purity: 97% CAS No.: 2967-54-6 Molecular Formula: C7H3F2NO Formula Weight: 155.10 Melting Point: 200-208° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD09033181
Formula: C₇H₃F₂NO
MW: 155,1 g/mol
Pto. de fusión: 200…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09033181
Núm. CAS: 2967-54-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III