4-Hidroxi-3,5-diiodobenzonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ioxinil
A13929.06
A13929.14
A13929.06EA
82.8
EUR
A13929.06
A13929.14
4-Hidroxi-3,5-diiodobenzonitrilo ≥97%
4-Hidroxi-3,5-diiodobenzonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 1689-83-4
Molecular Formula: C7H3I2NO
Formula Weight: 370.92
Odour: Odourless
Melting Point: 200-207°
Beilstein Reference: 2364041
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016422
Formula:
C₇H₃I₂NO MW: 370.92 g/mol Pto. Ebullición: 378 Pto. de fusión: 200…207 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016422 Núm. CAS: 1689-83-4 EINECS: 216-881-1 UN: 3439 ADR: 6.1 III |