4-Fluoro-2-metoxibenzonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H26627.03
H26627.09
H26627.03EA
62.9
EUR
H26627.03
H26627.09
4-Fluoro-2-metoxibenzonitrilo ≥97%
4-Fluoro-2-metoxibenzonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 191014-55-8
Molecular Formula: C8H6FNO
Formula Weight: 151.14
Melting Point: 75-77°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD04116335
Formula:
C₈H₆FNO MW: 151.14 g/mol Pto. de fusión: 75…77 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04116335 Núm. CAS: 191014-55-8 EINECS: None UN: 3439 ADR: 6.1 III |