1-Cianoadamantano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A14352.14 A14352.03 A14352.06
A14352.14EA 451 EUR
A14352.14 A14352.03 A14352.06
1-Cianoadamantano ≥97%
1-Cianoadamantano
Purity: 97% CAS No.: 23074-42-2 Molecular Formula: C11H15N Formula Weight: 161.25 Melting Point: 193-196° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00074731
Formula: C₁₁H₁₅N
Pto. Ebullición: 275 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 193…196 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074731
Núm. CAS: 23074-42-2
EINECS: 245-413-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III