Acetonitrilo, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cianuro de metilo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.15500.6025EA
844
EUR
1.15500.6025
1.15500.2500
1.15500.1000
1.15500.9190
Acetonitrilo, EMPLURA®, Supelco®
Acetonitrilo
Formula:
H₃CCN MW: 41,05 g/mol Pto. Ebullición: 81,6 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –45,7 °C Densidad: 0,782 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 2 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001878 Núm. CAS: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3, IR: 01-2119471307-38 Índice Merck: 13,00071 |