2'-Hidroxi-5'-metilacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
A13136.06 A13136.14 A13136.22
A13136.06EA 51.5 EUR
A13136.06 A13136.14 A13136.22
2'-Hidroxi-5'-metilacetofenona ≥98%
2'-Hidroxi-5'-metilacetofenona
Purity: 98% CAS No.: 1450-72-2 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-48° Boiling Point: 112-114°/12mm Beilstein Reference: 1364840 MDL No.: MFCD00002380
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Pto. Ebullición: 112…114 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 45…48 °C
Densidad: 1.079
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002380
Núm. CAS: 1450-72-2
EINECS: 215-915-2