1-Acetil-2-naftol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2-Hidroxi-1-naftil)etan-1-ona
A18537.06
A18537.14
A18537.06EA
31.3
EUR
A18537.06
A18537.14
1-Acetil-2-naftol ≥99%
1-Acetil-2-naftol
Purity: 99%
CAS No.: 574-19-6
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 130-132°/2mm
MDL No.: MFCD00012131
Formula:
C₁₂H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 130…132 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 63…67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012131 Núm. CAS: 574-19-6 EINECS: 209-369-4 |