3'-Fluoro-4'-metoxiacetofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-1-ethanone
A18972.06
A18972.14
A18972.06EA
32.1
EUR
A18972.06
A18972.14
3'-Fluoro-4'-metoxiacetofenona ≥99%
3'-Fluoro-4'-metoxiacetofenona
Purity: 99%
CAS No.: 455-91-4
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 90-94°
Boiling Point: 147-148°/20mm
MDL No.: MFCD00026219
Formula:
C₉H₉FO₂ MW: 168.17 Pto. Ebullición: 147…148 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 90…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00026219 Núm. CAS: 455-91-4 EINECS: 207-253-8 |