4'-Isobutilacetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
p-Isobutylacetophenone
A10624.18
A10624.30
A10624.18EA
68.4
EUR
A10624.18
A10624.30
4'-Isobutilacetofenona ≥97%
4'-Isobutilacetofenona
Purity: 97%
CAS No.: 38861-78-8
Molecular Formula: C12H16O
Formula Weight: 176.27
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5180
Beilstein Reference: 1935275
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00027393
Formula:
C₁₂H₁₆O MW: 176,26 g/mol Densidad: 0,952 Pto. de inflamación: 54 °C (129 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00027393 Núm. CAS: 38861-78-8 EINECS: 254-159-8 UN: 1224 ADR: 3,III |