4'-Isobutilacetofenona ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: p-Isobutylacetophenone
I0417-25ML I0417-500ML I0417-100ML
TCIAI0417-25MLEA 34 EUR
TCIAI0417-25ML TCIAI0417-500ML TCIAI0417-100ML
4'-Isobutilacetofenona ≥96.0% (por GC)
4'-Isobutilacetofenona
Formula: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Pto. Ebullición: 268°C
Número MDL: MFCD00027393
Núm. CAS: 38861-78-8
EINECS: 254-159-8
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc99743cc02d304e102d41572c69c040b94e8b23&vid=cc99743cc02d304e102d41572c69c040b94e8b23&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %