3-Etil-2-iodotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-Etil-6-metiliodobenceno, 1-Etil-2-iodo-3-metilbenceno
A10839.06
A10839.14
A10839.06EA
56.3
EUR
A10839.06
A10839.14
3-Etil-2-iodotolueno ≥98%
3-Etil-2-iodotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 175277-95-9
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.08
Boiling Point: 118-120°/15mm
MDL No.: MFCD00052855
Formula:
C₉H₁₁I Pto. Ebullición: 118…120 °C (15 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052855 Núm. CAS: 175277-95-9 |