4-Etil-2-metoxifenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14239.06
A14239.14
A14239.06EA
65.9
EUR
A14239.06
A14239.14
4-Etil-2-metoxifenol ≥98%
4-Etil-2-metoxifenol
Purity: 98%
CAS No.: 2785-89-9
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5280
Melting Point: 15°
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 2045329
MDL No.: MFCD00038714
Formula:
C₉H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 230 °C Pto. de fusión: 15 °C Densidad: 1,064 Pto. de inflamación: 107 °C (225 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038714 Núm. CAS: 2785-89-9 EINECS: 220-500-4 |