4-Etil-2-metoxifenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
351960050
351960250
ACRO351960050EA
33.9
EUR
ACRO351960050
ACRO351960250
4-Etil-2-metoxifenol 98%
4-Etil-2-metoxifenol
Formula:
C₉H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 234…236 °C Pto. de fusión: 15 °C Pto. de inflamación: 107 °C |
Número MDL:
MFCD00038714 Núm. CAS: 2785-89-9 EINECS: 220-500-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5250 to 1.5300 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |